Merck
BDPH9BCD49A9
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-(4-bromophenoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H7O1N1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H7BrF3NO/c13-9-2-4-10(5-3-9)18-11-6-1-8(7-17-11)12(14,15)16/h1-7H
Inchi Key
VBTDRWBKGIRTPQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé