Merck
Passer à
BDPH9BCD4A44
Bide Pharmatech
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Synonyme(s) :
1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H12O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-10-7(11-2)6-9-5-3-4-8-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIEUOHXVZSLNAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole