Merck
Passer à
BDPH9BCD4AB2
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Synonyme(s) :
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-2-8-6(5-9)3-4-7-8/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
SKUJVOCRQZNYEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Mentions de précaution
Mot-clé