Merck
Passer à
BDPH9BCD5A4E
Bide Pharmatech
2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile
Synonyme(s) :
1H-indol-3-ylacetonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H8N2
Poids moléculaire :
156.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Inchi Key
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N