Merck
Passer à
BDPH9BCD6A4F
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Synonyme(s) :
methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O2N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.6
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CMIKPJBQKHVWJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Mentions de précaution
Mot-clé