Merck
Passer à
BDPH9BCD6EB0
Bide Pharmatech
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)propan-2-ol
Synonyme(s) :
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H17O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,13H,1-4H3
Inchi Key
KQYGSVQGTMLWPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid