Merck
Passer à
BDPH9BCD7426
Bide Pharmatech
3,7-Bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Synonyme(s) :
3,7-bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H12S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.45
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H12S3/c1-15-9-3-5-11-12-6-4-10(16-2)8-14(12)17-13(11)7-9/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
RSYHTEXJJZAXCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid