Merck
BDPH9BCD85C7
Bide Pharmatech
4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Synonyme(s) :
4-chloro-2-(ethylsulfanyl)quinazoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9N2Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.71
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9ClN2S/c1-2-14-10-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11)13-10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
YXMGMRFURWMKDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Mot-clé