Merck
Passer à
BDPH9BCD898B
Bide Pharmatech
2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Synonyme(s) :
2-chloro-7-methyl-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N4Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.58
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H,9,10,12)
Inchi Key
HTRDGUDBXFNIOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Mentions de précaution
Mot-clé