Merck
Passer à
BDPH9BCD8DC6
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-methylphenol
Synonyme(s) :
2-methoxy-6-methylphenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10O2
Poids moléculaire :
138.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
WBHAUHHMPXBZCQ-UHFFFAOYSA-N