Merck
Passer à
BDPH9BCD90FB
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Synonyme(s) :
methyl (4-aminophenoxy)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)6-13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
Inchi Key
YDWPOGYTJVQQIL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Mentions de précaution
Mot-clé