Merck
Passer à
BDPH9BCDA9AF
Bide Pharmatech
2-Amino-3-bromo-5-chlorophenol
Synonyme(s) :
2-amino-3-bromo-5-chlorophenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.47
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
WNGKKOGQYGZQFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromo-5-chlorophenol
Mentions de précaution
Mot-clé