Merck
Passer à
BDPH9BCDB355
Bide Pharmatech
6-Bromophthalazine-1,4-diol
Synonyme(s) :
6-bromophthalazine-1,4-diol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.04
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)
Inchi Key
UFWQSROUAIPXQJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromophthalazine-1,4-diol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé