Merck
Passer à
BDPH9BCDB383
Bide Pharmatech
2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-(2-furyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-9(13)6-4-10-8(11-5-6)7-2-1-3-14-7/h1-5H,(H,12,13)
Inchi Key
GVRCLBMNNYVPKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C