Merck
Passer à
BDPH9BCDC1CE
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(8-quinolinyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h2-7H,1H3
Inchi Key
SHVCKCOMBWIPBE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-8-yl)ethanone
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé