Merck
Passer à
BDPH9BCDC412
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-propyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
XWAJTVCEILFDGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé