Merck
Passer à
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Synonyme(s) :
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C30H36Br3B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
Flame