Merck
Passer à
BDPH9BCDC50F
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Synonyme(s) :
2-bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O2Br1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-12)13-8(10)11/h1-4,8H
Inchi Key
YIDKFKJYJWBGKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé