Merck
Passer à
BDPH9BCDCED1
Bide Pharmatech
1H-Imidazole-2-carboxamide
Synonyme(s) :
1H-imidazole-2-carboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H5O1N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3(8)4-6-1-2-7-4/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Inchi Key
NMIZONYLXCOHEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Imidazole-2-carboxamide
Mentions de précaution
Mot-clé