Merck
Passer à
BDPH9BCDD03B
Bide Pharmatech
(2-Fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
(2-fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10O4F1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.97
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10BFO4/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
VRYIYLGRLZLYPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark