Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
ONNMKZXKTBYWFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé