Merck
Passer à
BDPH9BCDDE9F
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)cyclopentan-1-amine
Synonyme(s) :
2-(2-chlorophenyl)cyclopentanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H14N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11(9)13/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7,13H2
Inchi Key
GNPPIVFFQGMMCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid