Merck
Passer à
BDPH9BCDE0EC
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
VNDSSJJSVMYZKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Mentions de précaution
Mot-clé