Merck
BDPH9BCDE135
Bide Pharmatech
4-Cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Synonyme(s) :
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-3-5-6(4-1-2-4)8-9-7-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8,9)
Inchi Key
ZVGKPWQHQQAZGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid