Merck
Passer à
BDPH9BCDE24D
Bide Pharmatech
5-Fluoro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonyme(s) :
5-fluoro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7N2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7FN2/c1-5-2-6-3-7(9)4-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
RSYDPOVVRMCJHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé