Merck
Passer à
BDPH9BCDE43E
Bide Pharmatech
(2-Cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
2-cyano-3-fluorophenylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O2N1F1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BFNO2/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-3,11-12H
Inchi Key
SJGAIKIHINNTDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid