Merck
Passer à
BDPH9BCDEB11
Bide Pharmatech
1-(3-Fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3-fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13N1Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H
Inchi Key
ODZRCWFYKMOLKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé