Merck
Passer à
BDPH9BCDF1D4
Bide Pharmatech
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Synonyme(s) :
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O4N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Mentions de précaution
Mot-clé