Merck
Passer à
BDPH9BCDF92C
Bide Pharmatech
2-(2-Ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
Synonyme(s) :
(2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-10-5-8(6-12)3-4-9(10)16-7-11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BALVFSVIEQRSSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé