Merck
Passer à
BDPH9BCDFDE0
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
Synonyme(s) :
2-bromo-4-(bromomethyl)-1,3-thiazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H3N1Br2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.95
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H3Br2NS/c5-1-3-2-8-4(6)7-3/h2H,1H2
Inchi Key
PUUHOIJJZAGFNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole