Merck
Passer à
BDPH9BCDFFA7
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-iodonicotinic acid
Synonyme(s) :
6-chloro-5-iodonicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H3O2N1Cl1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.45
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(8)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Inchi Key
PGYDTSFRXGYMNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-iodonicotinic acid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé