Merck
Passer à
BDPH9BCE221D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (6-chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl 6-chloro-4-iodo-3-pyridinylcarbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O2N2Cl1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.57
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12ClIN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-7-5-13-8(11)4-6(7)12/h4-5H,1-3H3,(H,14,15)
Inchi Key
YCBOUHLCYYKTFG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé