Merck
BDPH9C01E53C
Bide Pharmatech
3-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Synonyme(s) :
3-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H3N4Br1
Poids moléculaire :
199.01
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5/h1-3H
Inchi Key
QIUBYSDTNUNOLW-UHFFFAOYSA-N