Merck
Passer à
BDPH9C01F1DD
Bide Pharmatech
(S)-3-Amino-4-methylpentan-1-ol hydrochloride
Synonyme(s) :
(S)-3-amino-4-methylpentan-1-ol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H16O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.65
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-5(2)6(7)3-4-8;/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
Inchi Key
SCSHCPKBDXKMIX-RGMNGODLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid