Merck
Passer à
BDPH9C021C28
Bide Pharmatech
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H7O2N2Cl1S1
Poids moléculaire :
194.64
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Inchi Key
JPAFTHVNSBWVQJ-UHFFFAOYSA-N