Merck
Passer à
BDPH9C021F01
Bide Pharmatech
(1S,3S)-Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Synonyme(s) :
methyl (1S,3S)-3-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m0/s1
Inchi Key
OXQRLBFDJMSRMM-BQBZGAKWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid