Merck
Passer à
BDPH9C021F86
Bide Pharmatech
Benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H17O2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.31
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c15-7-6-13-10-16-8-9-17(13)14(18)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16H,6,8-11H2/t13-/m1/s1
Inchi Key
QSKMFYCQRQLYMF-CYBMUJFWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Mot-clé