Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 g | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 45,00 € |
10 g | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 52,00 € |
25 g | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 54,00 € |
100 g | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 60,00 € |
500 g | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 67,00 € |
1 kg | Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 122,00 € |
A propos de cet article
Réf. du fournisseur: BD27187-5G
45,00 €
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol