Merck
Passer à
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Synonyme(s) :
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
10,00 €
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
13,00 €
1 g
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
59,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.3
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD91043-100MG
10,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé