Merck
Passer à
BL3H97F03434
BLD Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Synonyme(s) :
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
51,00 €
1 g
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
70,00 €
5 g
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
234,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4O2N1Br1F1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.81
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD237458-250MG
51,00 €
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2,10-11H
Inchi Key
YUGZMJMNGRGYRZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C