Merck
Passer à
BL3H9AE4F2D2
BLD Pharmatech
5-((Benzylamino)methyl)-2-((4-ethylbenzyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Synonyme(s) :
5-[(benzylamino)methyl]-2-[(4-ethylbenzyl)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
163,00 €
25 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
301,00 €
50 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
494,00 €
100 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
733,00 €
Réf. du fournisseur: BD02311977-10MG
163,00 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C22H24N6O/c1-2-16-8-10-18(11-9-16)14-24-21-26-22-25-19(12-20(29)28(22)27-21)15-23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-12,23H,2,13-15H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Inchi Key
PAWBAUIXKSTNNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C