Merck
Passer à
NMIP1802
β-Zearalanol
NMI Australia
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.40
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1
InChI key
DWTTZBARDOXEAM-JSGCOSHPSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable