Merck
Passer à
NMIS031
5alpha-Androstan-3Beta-ol-17-one-3-Beta-glucuronic acid sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H37NaO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.55
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32129103
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable