Merck
Passer à
COM448635526
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Synonyme(s) :
5-fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10O2N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10FNO2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
DFSYOWPLGXRNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%