Merck
Passer à
LCWP04701
Filtre membrane Mitex
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 10,0 μm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Mitex™
parameter
14 L/min-cm2 air flow rate, 220 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Code du filtre : LCWP
La membrane PTFE Mitex™ n′est pas affectée par la quasi-totalité des liquides, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les fluides cryogéniques. Bien que sans support, la membrane Mitex est facile à manipuler, car elle associe la praticité d′une membrane sur support à la polyvalence d′une membrane 100 % PTFE. La membrane Mitex est hydrophobe.
Caractéristiques et Avantages :
•Grande compatibilité chimique
•Biologiquement et chimiquement inerte
•Stable aux températures dépassant 260 °C (500 °F) et inférieures à -100 °C (-148 °F)
Applications :
Clarification des acides, bases et fluides cryogéniques ; clarification des agents propulseurs ; analyse des fluides hydrauliques ; isolement d′ARN
Type de membrane : Filtre écran
Application
Pores de 10,0 µm, PTFE hydrophobe, 47 mm
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre membrane Mitex