Merck
Passer à
MX0335
Mercuric Acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Mercuric Acetate, Acetic Acid,Mercuric Salt,Mercury(II) Acetate, Acetic Acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3COO)2Hg
Numéro CAS:
EC Index Number:
216-491-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
400 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
solubility
400 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Contains mercury. Do not put in trash. Manage as hazardous waste.
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Mercury (I) (as Hg): 0.3% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Other heavy metals: 0.002% max
Residue after reduction: 0.02% max
Substances insoluble in dilute acetic acid: %
Sulfate (SO4): 0.005% max
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
1600-27-7
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :