Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41103801
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderLegal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |