Merck
Passer à
PG9H9BC7AFD8
PrecisePEG
Fmoc-Ala-PAB-PNP
Synonyme(s) :
(9H-fluoren-9-yl)methyl hydrogen (S)-(1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbonimidate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C32H27N3O8/c1-20(33-31(37)41-19-29-27-8-4-2-6-25(27)26-7-3-5-9-28(26)29)30(36)34-22-12-10-21(11-13-22)18-42-32(38)43-24-16-14-23(15-17-24)35(39)40/h2-17,20,29H,18-19H2,1H3,(H,33,37)(H,34,36)/t20-/m0/s1
Inchi Key
ODXKCZQROHNIJD-FQEVSTJZSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Mentions de précaution