Merck
Passer à
4
Niaproof® 4
~27% in H2O
Synonyme(s) :
Sulfate de 7-éthyl-2-méthyl-4-undécyle sodium salt, Sulfate de 7-éthyl-2-méthyl-4-undécyle, sel sodique, Tergitol™ 4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H29NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.43
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
MDL number:
description
anionic
form
liquid
concentration
~27% in H2O
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Il s'agit des mêmes tensioactifs anioniques que ceux anciennement fabriqués par Union Carbide sous la marque Tergitol.
Tensioactif alkylsulfate de sodium.
Legal Information
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niaproof® 4
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter