Merck
Passer à
D2012
P1,P3-Di(guanosine-5′) triphosphate ammonium salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Diguanosine triphosphate, G(5′)P3(5′]G
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H27N10O18P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
788.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)C(O)C3O)c2N1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable